Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A
Komplett mit gedrucktem Chargencode. Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
Marke: Azlon FDF136A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Komplett mit gedrucktem Chargencode.Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
- Hergestellt aus glasklarem PMP für hervorragende Klarheit
- Individuell eingestellte Ringmarkierung für Toleranzen der Klasse A gemäß ISO 1042
- Komplett mit gedrucktem Chargencode
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
ISO 1042 | |
Klar | |
PMP | |
Stopfen | |
–20 bis 135 °C | |
Autoklavierbar | |
Stopfen |
Polypropylen | |
500 ml | |
270 mm | |
1 | |
±0.25 ml | |
A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur