Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A Artikelnummer.: 12540076
Verfügbar ab: 10-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.85 CHF
    49.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.15 CHF
    9% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A
Artikelnummer. 12540076
1000 ml, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12540076
Marke: Azlon FDF138A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.85 CHF
    49.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.15 CHF
    9% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-02-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplett mit gedrucktem Chargencode. Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
Komplett mit gedrucktem Chargencode.Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
  • Hergestellt aus glasklarem PMP für hervorragende Klarheit
  • Individuell eingestellte Ringmarkierung für Toleranzen der Klasse A gemäß ISO 1042
  • Komplett mit gedrucktem Chargencode
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Mit Stopfen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 310 mm
Enthält Stopfen
Anzahl pro Packung 1
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Toleranz ±0.4 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Name des Produkts
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A >