Learn More
Azlon™ runde LDPE-Enghalsflaschen
Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen. Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.
11.90 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | LDPE |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10452585
|
Azlon
BNL0030PN |
30 ml |
11.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15767987
|
Azlon
BNL0030BULK |
30 mL | N/A | |||||||
10126154
|
Azlon
BNL0060PN |
60 ml |
13.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15777987
|
Azlon
BNL0060P |
60 ml | N/A | |||||||
15787987
|
Azlon
BNL0100P |
100 ml | N/A | |||||||
12541446
|
Azlon
BNL0100PN |
100 ml |
13.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10431055
|
Azlon
BNL0125PN |
125 ml |
14.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15797987
|
Azlon
BNL0125P |
125 ml | N/A | |||||||
10349604
|
Azlon
BNL0150PN |
150 ml |
16.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15707997
|
Azlon
BNL0150P |
150 ml | N/A | |||||||
10369734
|
Azlon
BNL0250P |
250 ml |
21.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15717997
|
Azlon
BNL0250P |
250 ml | N/A | |||||||
10175084
|
Azlon
BNL0500P |
500 ml |
27.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10208154
|
Azlon
BNL1000P |
1000 ml |
24.40 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15737997
|
Azlon
BNL1000P |
1000 ml | N/A | |||||||
10309454
|
Azlon
BNL2000P |
2000 ml |
48.65 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15747997
|
Azlon
BNL2000P |
2000 ml | N/A | |||||||
Beschreibung
Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.
- Transparente, flexible LDPE-Flaschen mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
Spezifikation
Durchscheinend | |
Eng | |
Schraubkappe |
LDPE | |
Rund |