Learn More
Azlon™ runde LDPE-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 12541446
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12541446
Marke: Azlon BNL0100PN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen. Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.
Diese lichtdurchlässigen, flexiblen Kunststoffflaschen eignen sich zur Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme in verschiedensten Anwendungsbereichen.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus LDPE sind strapazierfähig und langlebig.
  • Durchscheinende, flexible Flaschen aus LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
  • Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
  • Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein breites Sortiment für die Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten
Enthält Schraubverschluss
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Menge 10Pack.
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 89 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe