Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well
Optimal für Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ und Evolution P3. Die Axygen™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well, sind aus transparentem Polypropylen gefertigt. Sterile/nicht sterile Optionen mit Filter/ohne Filter und mit weiter Öffnung mit Volumen von 20 bis 200 μl erhältlich.
75.08 CHF - 453.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Gestellfarbe | Grün |
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
Produktcode | Marke | Sterilität | Spitzenform | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Spitzenform | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12772906
|
Axygen™
PK-50-R |
Nicht steril | Rund, Round | 50 μ l |
388.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12712906
|
Axygen™
PK-20-R |
Nicht steril | Rund, Round | 20 μl |
394.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12752896
|
Axygen™
PK-200-R |
Nicht steril | Automatisierung, Round | 200 μl |
453.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11340235
|
Axygen™
PK-50-R |
Nicht steril | Rund, Round | 50 μ l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11360225
|
Axygen™
PK-200-R |
Nicht steril | Automatisierung, Round | 200 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11320225
|
Axygen™
PK-20-R |
Nicht steril | Rund, Round | 20 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Mit Automatisierungstechnik unter strenger Prozessregelung zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten- Die Roboterspitzen nutzen keine Formtrennmittel
- Nukleinsäure-, Nuklease- und Endotoxin-sicher für vollständigen Schutz gegen Kontamination
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Kompatibel mit PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 und MDT-384 30μL Kopf für:
- Janus™
- Evolution P3
- Minitrak
- PlateTrak™
- Vorsterilisierte und nicht sterilisierte Spitzen
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter aus Polyethylen
- Serie mit weiter Öffnung für das Arbeiten mit viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
- Erhältlich in verschiedenen Volumen: 20, 30, 50, 180 und 200 μl
Bestellinformation
Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Die Produkte von Axygen werden in einer in einer reinen, kontrollierten, “hochmodernen” Anlage hergestellt und sind zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ANSI | |
Pyrogen-frei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen, Nukleinsäure, Nuklease- und Endotoxin-frei für vollständigen Schutz vor Kontamination | |
Rund, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
Grün | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ Evolution P3™, PerkinElmer™ MiniTrak™, PerkinElmer™ PlateTrak™, PerkinElmer™ MDT-96 P235, PerkinElmer™ MDT-96 P50, PerkinElmer™ MDT-384 30 μl |