Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well
Optimal für Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ und Evolution P3. Die Axygen™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well, sind aus transparentem Polypropylen gefertigt. Sterile/nicht sterile Optionen mit Filter/ohne Filter und mit weiter Öffnung mit Volumen von 20 bis 200 μl erhältlich.
Marke:  Axygen™ PK-200-R
Additional Details : Gewicht : 9.98000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11360225
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit Automatisierungstechnik unter strenger Prozessregelung zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Roboterspitzen nutzen keine Formtrennmittel
  • Nukleinsäure-, Nuklease- und Endotoxin-sicher für vollständigen Schutz gegen Kontamination
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Kompatibel mit PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 und MDT-384 30μL Kopf für:
    • Janus™
    • Evolution P3
    • Minitrak
    • PlateTrak™
Verschiedene Optionen
  • Vorsterilisierte und nicht sterilisierte Spitzen
  • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter aus Polyethylen
  • Serie mit weiter Öffnung für das Arbeiten mit viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 20, 30, 50, 180 und 200 μl
Bestellinformation
Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Die Produkte von Axygen werden in einer in einer reinen, kontrollierten, “hochmodernen” Anlage hergestellt und sind zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Nicht steril
Grün
DNAse-/RNAse-frei
Gestell
SBS-Gestell
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ Evolution P3™, PerkinElmer™ MiniTrak™, PerkinElmer™ PlateTrak™, PerkinElmer™ MDT-96 P235, PerkinElmer™ MDT-96 P50, PerkinElmer™ MDT-384 30 μl
Ungefiltert
Durchsichtig
ANSI
Pyrogen-frei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen, Nukleinsäure, Nuklease- und Endotoxin-frei für vollständigen Schutz vor Kontamination
Automatisierung, Round
50 Gestelle/Karton