Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well
Optimal für Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ und Evolution P3. Die Axygen™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well, sind aus transparentem Polypropylen gefertigt. Sterile/nicht sterile Optionen mit Filter/ohne Filter und mit weiter Öffnung mit Volumen von 20 bis 200 μl erhältlich.
Marke: Axygen™ PK-50-R
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Mit Automatisierungstechnik unter strenger Prozessregelung zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten- Die Roboterspitzen nutzen keine Formtrennmittel
- Nukleinsäure-, Nuklease- und Endotoxin-sicher für vollständigen Schutz gegen Kontamination
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Kompatibel mit PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 und MDT-384 30μL Kopf für:
- Janus™
- Evolution P3
- Minitrak
- PlateTrak™
- Vorsterilisierte und nicht sterilisierte Spitzen
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter aus Polyethylen
- Serie mit weiter Öffnung für das Arbeiten mit viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
- Erhältlich in verschiedenen Volumen: 20, 30, 50, 180 und 200 μl
Bestellinformation
Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Die Produkte von Axygen werden in einer in einer reinen, kontrollierten, “hochmodernen” Anlage hergestellt und sind zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
50 μ l | |
Nicht steril | |
Grün | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ Evolution P3™, PerkinElmer™ MiniTrak™, PerkinElmer™ PlateTrak™, PerkinElmer™ MDT-96 P235, PerkinElmer™ MDT-96 P50, PerkinElmer™ MDT-384 30 μl |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ANSI | |
Pyrogen-frei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen, Nukleinsäure, Nuklease- und Endotoxin-frei für vollständigen Schutz vor Kontamination | |
Rund, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |