Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well
Optimal für Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ und Evolution P3. Die Axygen™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™, 96-Well, sind aus transparentem Polypropylen gefertigt. Sterile/nicht sterile Optionen mit Filter/ohne Filter und mit weiter Öffnung mit Volumen von 20 bis 200 μl erhältlich.
Marke:  Axygen™ PK-20-R
Additional Details : Gewicht : 9.98000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12712906
  • 394.00 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Automatisierungstechnik unter strenger Prozessregelung zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Roboterspitzen nutzen keine Formtrennmittel
  • Nukleinsäure-, Nuklease- und Endotoxin-sicher für vollständigen Schutz gegen Kontamination
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Kompatibel mit PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 und MDT-384 30μL Kopf für:
    • Janus™
    • Evolution P3
    • Minitrak
    • PlateTrak™
Verschiedene Optionen
  • Vorsterilisierte und nicht sterilisierte Spitzen
  • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter aus Polyethylen
  • Serie mit weiter Öffnung für das Arbeiten mit viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 20, 30, 50, 180 und 200 μl
Bestellinformation
Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Die Produkte von Axygen werden in einer in einer reinen, kontrollierten, “hochmodernen” Anlage hergestellt und sind zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Nicht steril
Grün
DNAse-/RNAse-frei
Gestell
SBS-Gestell
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ Evolution P3™, PerkinElmer™ MiniTrak™, PerkinElmer™ PlateTrak™, PerkinElmer™ MDT-96 P235, PerkinElmer™ MDT-96 P50, PerkinElmer™ MDT-384 30 μl
Ungefiltert
Durchsichtig
ANSI
Pyrogen-frei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen, Nukleinsäure, Nuklease- und Endotoxin-frei für vollständigen Schutz vor Kontamination
Rund, Round
50 Gestelle/Karton