Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
1505.00 CHF - 6475.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Kordelzug |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17775259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0606D-2P |
887 mL | 30 oz. | 6 x 6 in. |
5350.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17795259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG09.512D-2P |
3 l | 102 oz. | 12 x 9,5 in. |
2945.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17705269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG1212D-2P |
3,9 l | 132 oz. | 12 x 12 in. |
2945.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17715269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG1218D-2P |
5,86 l | 198 oz. | 18 x 12 in. |
4125.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17785259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0642D-2P |
6 l | 200 oz. | 24 x 6 in. |
5305.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17725269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG1818D-1P |
9,8 l | 320 oz. | 18 x 18 in. |
4205.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17755269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG2024D-2P |
13,5 l | 456 oz. | 24 x 20 in. |
5405.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17735269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG1830D-2P |
15 l | 510 oz. | 30 x 18 in. |
5305.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17775269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG2424D-2P |
16,3 l | 552 oz. | 24 x 24 in. |
5710.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17765269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG2032D-2P |
18 l | 608 oz. | 32 x 20 in. |
2705.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17715259
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG01644D-2P |
19,5 l | 660 oz. | 44 x 16 in. |
5890.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17785269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG2435D-2P |
24,5 l | 828 oz. | 35 x 24 in. |
2825.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17795269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG24364D-1P |
24,5 l | 828 oz. | 36 x 24 in. |
5260.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17705279
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG2436D-2P |
24,8 l | 840 oz. | 36 x 24 in. |
2825.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17745269
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG1854D-2P |
27,1 l | 918 oz. | 54 x 18 in. |
6475.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17725279
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG4040D-2P |
46,1 l | 1560 oz. | 40 x 40 in. |
3245.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17715279
|
Keystone Cleanroom Products
BNWBG3648D-2P |
49,7 l | 1680 oz. | 48 x 36 in. |
2945.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17735279
|
Keystone Cleanroom Products
BNWT3654D2-2P |
57,7 l | 1880 oz. | 54 x 36 in. |
1505.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Reduces labor costs
- Resists tearing and punctures
- Effective 2-Ply microbial barrier
- Steam sterilization indicator - autoclavable up to 135°C
- Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
- Manufactured and packaged in a ISO 8 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Kordelzug | |
Ja | |
Zellulose | |
Ja |
COC | |
Blau | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
135 °C |