Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17775259 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
6 x 6 in.
12 x 9,5 in.
24 x 6 in.
12 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
30 x 18 in.
32 x 20 in.
35 x 24 in.
36 x 24 in.
40 x 40 in.
44 x 16 in.
48 x 36 in.
54 x 18 in.
54 x 36 in.
Kapazität (metrisch):
887 mL
3 l
3,9 l
5,86 l
6 l
9,8 l
13,5 l
15 l
16,3 l
18 l
19,5 l
24,5 l
24,8 l
27,1 l
46,1 l
49,7 l
57,7 l
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) unitSize
17775259 6 x 6 in. 887 mL 500 Stück
17795259 12 x 9,5 in. 3 l 250 Stück
17705269 12 x 12 in. 3,9 l 250 Stück
17715269 18 x 12 in. 5,86 l 250 Stück
17785259 24 x 6 in. 6 l 250 Stück
17725269 18 x 18 in. 9,8 l 250 Stück
17755269 24 x 20 in. 13,5 l 250 Stück
17735269 30 x 18 in. 15 l 250 Stück
17775269 24 x 24 in. 16,3 l 250 Stück
17765269 32 x 20 in. 18 l 100 Stück
17715259 44 x 16 in. 19,5 l 500 Stück
17785269 35 x 24 in. 24,5 l 100 Stück
17795269 36 x 24 in. 24,5 l 250 Stück
17705279 36 x 24 in. 24,8 l 100 Stück
17745269 54 x 18 in. 27,1 l 250 Stück
17725279 40 x 40 in. 46,1 l 100 Stück
17715279 48 x 36 in. 49,7 l 100 Stück
17735279 54 x 36 in. 57,7 l 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17775259 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BNWBG0606D2P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Effektive 2-lagige Mikrobenbarriere
  • Dampfsterilisationsanzeige – autoklavierbar bis 135 °°C
  • Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 8 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Zellulose
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Temperaturbereich (metrisch) 135 °C
Abmessungen (L x B) 6 x 6 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Produkttyp Autoclave Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 30 oz.
Kapazität (metrisch) 887 mL
Länge (metrisch) 15,2 cm
Breite (metrisch) 15,2 cm