Mikrokugeln
Mikrokugeln sind kugelförmige Partikel mit einem kleinen Durchmesser, in der Regel im Mikrometer- oder Nanometerbereich. Die Oberfläche von Mikrokugeln kann für bestimmte Anwendungen wie Kalibrierung, Markierung, Durchflusszytometrie, Reinigung usw. modifiziert werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Zusammensetzungen erhältlich.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 18634410
Artikelnummer 11819912
Artikelnummer 10022593
Artikelnummer 15254394
Artikelnummer 18670064
Artikelnummer 6838068
Artikelnummer 6838063
Artikelnummer 13335394
Artikelnummer 10033093
Artikelnummer 6838066
Artikelnummer 10725693
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Artikelnummer 10531948
Artikelnummer 12842393
Artikelnummer 7075636
Muss man haben
Artikelnummer 4530427
Artikelnummer 10592405
Artikelnummer 10195142
Artikelnummer 11550736
Artikelnummer 6838064
Artikelnummer 6838062
Artikelnummer 10343523
Häufig gestellte Fragen
Mikrosphären werden aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften in verschiedenen Bereichen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige gängige Verwendungen:
- Arzneimittelabgabe: Mikrosphären können Medikamente einkapseln, wodurch eine kontrollierte und gezielte Freisetzung ermöglicht wird. Dies ist besonders nützlich bei der Chemotherapie und anderen Behandlungen, bei denen eine präzise Abgabe entscheidend ist.
- Medizinische Diagnostik: Sie werden als Träger für diagnostische Mittel in Bildgebungstechniken wie MRT und Ultraschall verwendet.
- Impfstoffentwicklung: Mikrosphären können verwendet werden, um Antigene kontrolliert zu liefern und die Immunantwort zu verbessern.
- Gewebetechnik: In der regenerativen Medizin können Mikrosphären als Gerüste dienen, die das Wachstum neuer Gewebe unterstützen.
- Kosmetik: Sie werden in der Formulierung von Produkten wie Anti-Aging-Cremes und Foundations verwendet, da sie aktive Inhaltsstoffe liefern und eine glatte Textur bieten.
- Umweltanwendungen: Sie können in Wasseraufbereitungsprozessen verwendet werden, um Verunreinigungen zu entfernen.
- Forschung: In der wissenschaftlichen Forschung werden Mikrosphären als Werkzeuge zum Studium von Zellprozessen, einschließlich Phagozytose und Zellsortierung, verwendet.
- Landwirtschaft: Sie werden zur kontrollierten Freisetzung von Düngemitteln und Pestiziden eingesetzt.
Mikrosphären bieten mehrere Vorteile, die sie in verschiedenen Anwendungen in der Pharmazeutik, Biotechnologie, Kosmetik und Landwirtschaft wertvoll machen:
Mikrosphären können Wirkstoffe einkapseln und sie kontrolliert freisetzen, wodurch die Wirksamkeit verbessert und Nebenwirkungen von Medikamenten, Pestiziden und anderen Substanzen reduziert werden. Sie können so konstruiert werden, dass sie spezifische Stellen im Körper oder in der Umwelt anvisieren, wodurch die Präzision der Behandlungen erhöht und die Auswirkungen auf nicht zielgerichtete Bereiche reduziert werden. Die Einkapselung in Mikrosphären kann empfindliche Substanzen vor dem Abbau durch Umweltfaktoren wie Licht, Wärme und Feuchtigkeit schützen. Mikrosphären können die Bioverfügbarkeit von Medikamenten verbessern, indem sie eine bessere Absorption und Verteilung im Körper erleichtern. Die Eigenschaften der kontrollierten Freisetzung können die Häufigkeit der Dosierung reduzieren, wodurch die Patientencompliance und der Komfort verbessert werden. Sie können in verschiedenen Größen und Zusammensetzungen formuliert werden, wodurch eine Anpassung an spezifische Anwendungen und Anforderungen ermöglicht wird. Durch gezielte Abgabe und kontrollierte Freisetzung können Mikrosphären Nebenwirkungen minimieren, die mit hohen Konzentrationen von Wirkstoffen verbunden sind. In der Kosmetik können Mikrosphären die Textur, das Aussehen und die Leistung von Produkten verbessern und eine glatte und gleichmäßige Anwendung bieten. In landwirtschaftlichen und umwelttechnischen Anwendungen reduziert die kontrollierte Freisetzung die benötigte Menge an Chemikalien und minimiert deren Auswirkungen auf die Umwelt.
Wichtige Anwendungen von Mikrosphären in der Pharmazie:
- Kontrollierte Wirkstofffreisetzung: Langfristige Freisetzung von Medikamenten zur Aufrechterhaltung therapeutischer Spiegel.
- Gezielte Wirkstoffabgabe: Direkte Abgabe an spezifische Gewebe oder Organe, Minimierung von Nebenwirkungen.
- Impfstoffabgabe: Verbesserte Immunantwort durch kontrollierte Antigenfreisetzung.
- Gentherapie: Abgabe von genetischem Material an Zielzellen.
- Pulmonale Wirkstoffabgabe: Inhalierbare Mikrosphären für Atemwegserkrankungen.
- Okulare Wirkstoffabgabe: Langfristige Wirkstofffreisetzung für Augenbehandlungen.
- Orale Wirkstoffabgabe: Verbesserte Bioverfügbarkeit von oral verabreichten Medikamenten.
- Topische Wirkstoffabgabe: Kontrollierte Freisetzung durch die Haut.
- Diagnostische Bildgebung: Verbesserter Kontrast für Bildgebungstechniken.
Die drei häufigsten Arten von Mikrosphären sind:
- Polymer-Mikrosphären: Beispiele sind PLGA (Poly(lactic-co-glycolic acid)) und Polystyrol, die häufig in der Wirkstoffabgabe und Diagnostik verwendet werden.
- Glas-Mikrosphären: Werden in leichten Füllstoffen, Isolierungen und medizinischen Anwendungen verwendet.
- Silica-Mikrosphären: Werden in der Chromatographie, Wirkstoffabgabe und verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt.