Learn More
Invitrogen™ Sulfate Latex Beads, 8% w/v, 1 μm
Artikelnummer. 11550736
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
15 ml
missing translation for 'unitSize':
15 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge missing translation for 'unitSize'
11550736 15 ml 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11550736 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' S37498
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sulfat-Latex-Beads, 8 % w/v, 1 μm
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, weswegen sich die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen eignen.
Diese Sulfat-Latex-Mikrokugeln werden durch Sulfatladungen stabilisiert. In einigen Fällen sind auch Hydroxy- und Carboxygruppen in kleinen Mengen an die Polymerketten gebunden. Der pKa-Wert der Sulfat-Gruppe ist <2. Dementsprechend sind die Partikel in sauren Medien stabil. Suspensionen der Partikel sind bei Konzentrationen einwertiger Elektrolyte bis fast 0,30 M stabil und können daher in Medien mit physiologischer Ionenstärke verwendet werden. Es handelt sich jedoch um hydrophobe Partikel, die in Gegenwart niedriger Konzentrationen zweiwertiger oder dreiwertiger Kationen aggregieren, sofern sie nicht durch eine hydrophile Beschichtung stabilisiert werden. Sulfat-Latex eignet sich für die Kalibrierung von Geräten zur Analyse der Partikelgröße sowie für diagnostische Testsysteme, die auf die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern angewiesen sind.
Mikrokugeln sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei – ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrokugeln
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelbindung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrokugeln, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitäts-Beads, superaktiven Beads und Spezial-Beads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrokugel, nach der Sie suchen, nicht in unserer Bestandsliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrokugel für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Material Polystyrol
    Produkttyp Hochgradig aktive Latex-Beads
    Produktlinie IDC
    Menge 15 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Sulfat
    Durchmesser (metrisch) 1 μm