Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD3
Artikelnummer. 10725693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10725693 5 ml 5 Milliliter
30275450 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10725693 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11151D
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dynabeads CD3 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD3 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD3+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC, and tissue digests.
Dynabeads CD3 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD3 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD3+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD3:
  • Fast and efficient isolation of CD3+ T cells from any sample—no columns required
  • High purity, yield, and viability of positively isolated CD3+ T cells for molecular downstream assays
  • Fast and efficient depletion of CD3+ T cells from any sample.
Dynabeads CD3 sind superparamagnetische Beads, die mit einem Anti-Human-CD3-Antikörper gekoppelt sind, der eine einfache Isolierung oder Depletion menschlicher CD3+-T-Zellen direkt aus jeder Probe, einschließlich Vollblut, Knochenmark, Buffy Coat, mononukleären Zellen (MNC) und Gewebeextrakten ermöglicht.
  • Schnelle und effiziente Isolierung von CD3+-T-Zellen aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
  • Hohe Reinheit, Ausbeute und Lebensfähigkeit von positiv isolierten CD3+ T-Zellen für nachfolgende Molekularassays
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
  • Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: But, PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (Gesamtpopulation)
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD3 mit monoklonalem Anti-CD3-Antikörper beschichtet.
Lagerung: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Enthält 5 mL Dynabeads CD3 coated with anti-CD3 monoclonal antibody.
Isolierungstechnik Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Probentyp PBMC, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm