Allzweck-Schutzbrille
Die Arbeitsschutzbehörde (OSHA) schreibt vor, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen geeigneten Augenschutz zur Verfügung stellen müssen, wenn diese bei ihrer Arbeit Gefahren durch umherfliegende Partikel, geschmolzenes Metall, flüssige Chemikalien, Säuren oder ätzende Flüssigkeiten, chemische Gase oder Dämpfe oder potenziell schädliches Licht ausgesetzt sind. Die OSHA-Norm für Augen- und Gesichtsschutz lautet 29 CFR 1910.133.
Sicherheitsbrillen können auch einen Seitenschutz wie abnehmbare Seitenschutzvorrichtungen (aufsteckbare oder aufschiebbare Schutzscheiben) umfassen. Darüber hinaus müssen Vorkehrungen für Mitarbeiter getroffen werden, die Korrekturlinsen benötigen. In solchen Fällen muss die Schutzbrille mit Korrekturlinsen oder einer Brille ausgestattet sein, die über den Korrekturlinsen getragen wird. Bei Lichtgefahren sollte der Augenschutz über beschichtete oder getönte Gläser verfügen, die die Durchlässigkeit des spezifischen Lichtspektrums reduzieren.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 13234094
Artikelnummer 7160269
Artikelnummer 8000060
Artikelnummer 7221900
Artikelnummer 11913584
Artikelnummer 11857000
Artikelnummer 7222282
Artikelnummer 15580984
Artikelnummer 10063770
Artikelnummer 15819257
Artikelnummer 8009516
Artikelnummer 13178756
Unverzichtbare Dinge
Artikelnummer 10104603
Artikelnummer 7224355
Artikelnummer 7164940
Artikelnummer 15457451
Artikelnummer 15578061
Artikelnummer 9646017
Artikelnummer 7221897
Artikelnummer 15831745
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
Artikelnummer 12200493
Artikelnummer 15382184
FAQ
Um die richtige Allzweck-Schutzbrille auszuwählen, sollten Sie die folgenden wichtigen Faktoren berücksichtigen:
• Gefahren: Identifizieren Sie die spezifischen Risiken (Stöße, Chemikalien, Strahlung, Staub usw.).
• Normen: Stellen Sie die Einhaltung der relevanten Sicherheitsnormen sicher (z. B. ANSI/ISEA Z87.1, EN166).
• Linsenmaterial: Wählen Sie anhand der Haltbarkeit und Klarheit (Polycarbonat, Trivex usw.).
• Beschichtungen der Gläser: Achten Sie auf Kratzfestigkeit, Beschlagfreiheit und UV-Schutz.
• Passform und Komfort: Achten Sie auf verstellbare Funktionen und eine bequeme Passform.
• Sehstärke: Ziehen Sie gegebenenfalls eine Schutzbrille mit Sehstärke in Betracht.
• Design: Entscheiden Sie sich für ein umlaufendes Design oder Seitenschutz für besseren Schutz.
• Marke und Kosten: Wählen Sie renommierte Marken und wägen Sie die Kosten gegen die erforderlichen Funktionen ab.
Wenn Sie sich auf diese Faktoren konzentrieren, können Sie eine Schutzbrille auswählen, die Ihren Anforderungen hinsichtlich Schutz und Komfort gerecht wird.
In Europa gilt für allgemeine Schutzbrillen die Norm EN 166. Zu den wichtigsten Punkten der Norm EN 166 gehören:
• Die verwendeten Materialien müssen langlebig und alterungsbeständig sein.
• Schutzbrillen müssen Stoßfestigkeitstests bestehen, die wie folgt kategorisiert werden können:
o F: Niedrige Aufprallenergie (45 m/s)
o B: Mittlere Aufprallenergie (120 m/s)
o A: Hohe Aufprallenergie (190 m/s)
• Die Brille muss ein ausreichendes Sichtfeld bieten.
• Die Brille muss vor Flüssigkeitstropfen und -spritzern schützen.
• Die Brille muss gegen Beschädigungen durch feine Partikel beständig sein.
• Die Brille sollte hohen Temperaturen standhalten.
• Die Gläser müssen bestimmte Kriterien hinsichtlich optischer Klarheit und Brechkraft erfüllen.
• Die Gläser sollten gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel beständig sein.
• Gläser und Fassungen müssen mit relevanten Informationen wie Hersteller-ID, optischer Klasse und mechanischer Festigkeitsklasse gekennzeichnet sein.
• Die Gläser sollten gegebenenfalls einen ausreichenden Schutz vor ultravioletter (UV) Strahlung bieten.
Nein, normale Brillen können nicht als Schutzbrillen verwendet werden. Schutzbrillen sind speziell dafür konzipiert und getestet, Schutz vor Gefahren wie Stößen, Chemikalien und Strahlung zu bieten, was bei normalen Brillen nicht der Fall ist. Wenn Sie eine Sehhilfe benötigen, sollten Sie eine Schutzbrille mit Sehstärke oder eine Überbrille (OTG) in Betracht ziehen, die über Ihrer normalen Brille getragen werden kann. So ist sichergestellt, dass Sie den erforderlichen Schutz haben und gleichzeitig Ihre Sehbedürfnisse erfüllt werden.