Beschreibung
- Oberer Schutz
- Rutschfeste Bügel
- Rutschfeste verstellbare Brücke
- Schutzbrillen mit klaren Gläsern sind in Innenräumen unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
| Objektivtyp | Platin™ |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Rot/schwarz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
| UV-Schutz | Ja |