Learn More
Bollé Safety B-Clean Linsenreinigungsprodukte/-sätze
Artikelnummer. 15382184 Alle ansehen Bollé Safety Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Antibeschlag-Kit
Antibeschlagspray
Linsenreiniger-Spray
Multifunktionstücher für Trockenreinigung
Reinigungsstation
Tuchspender
Menge:
100/Packung
200/Packung
250 ml
30 ml
50 ml
500 ml
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
200 Stück
250 Milliliter
30 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Packungsgröße
15382184 Antibeschlagspray 500 ml 500 Milliliter
12699090 Tuchspender 100/Packung 100 Stück
12689100 Antibeschlag-Kit 30 ml 30 Milliliter
12659110 Reinigungsstation Je 1 1 Stück
12669110 Linsenreiniger-Spray 250 ml 250 Milliliter
12659230 Multifunktionstücher für Trockenreinigung 200/Packung 200 Stück
10308429 Tuchspender - 1 Stück
12649110 Linsenreiniger-Spray 500 ml 500 Milliliter
12679110 Linsenreiniger-Spray 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15382184 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. PACF500
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
B-Clean Bollé Sicherheitssortiment an Reinigungslösungen garantiert eine optimale Reinigung. Die alkohol- und silikonfreie Formel auf Wasserbasis garantiert eine perfekte Reinigung und einen perfekten Schutz für Ihre Brillen.
  • Alkohol- und silikonfrei
  • Wasserbasierte Formel garantiert eine perfekte Reinigung und Schutz für Ihre Brillen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antibeschlagspray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Okularen
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • anti-fog kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, docusate sodium