accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 452-62-0

CH3FBr

CAS RN 452-62-0

IUPAC Name: 2-bromo-1-fluoro-4-methylbenzene
Synonyme: 2-bromo-1-fluoro-4-methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol): 189.03
Summenformel: C7H6BrF
InChi Key: QLRKALMVPCQTMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(F)C(Br)=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)