missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-4-fluorotoluol 99 %, ACROS Organics™

Artikelnummer. 10297750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10297750

Marke: Thermo Scientific Acros 312820050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorotoluene
Namenshinweis 99%
CAS 452-62-0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5070g/mL
Siedepunkt 169°C (756.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6BrF
Strukturformel BrC6H3(F)CH3
Brechungsindex 1.5290 to 1.531
MDL-Nummer MFCD00040827
Menge 5 g
Relative Dichte 1.507
Synonym 3-bromo-4-fluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-methyl, 3-bromo-4-fluoro toluene, 2-bromo-1-fluoro-4-methyl-benzene, 2-brom-1-fluor-4-methylbenzol, pubchem1600, 4-fluoro-3-bromotoluene, acmc-1aei5, 3-bromo-4-fluoro-toluene, ksc237s0d
InChI-Schlüssel QLRKALMVPCQTMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(F)C(Br)=C1
IUPAC-Name 2-bromo-1-fluoro-4-methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol) 189.03
PubChem CID 96745
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt