accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaONOO

CAS RN 7631-99-4

IUPAC Name: sodium nitrate
Synonyme: sodium nitrate nitric acid, sodium salt nitric acid monosodium salt nitrate de sodium nitric acid sodium salt (1:1) sodium saltpeter sodium(I) nitrate (1:1) chile saltpeter cubic niter niter
Molekulargewicht (g/mol): 84.99
Summenformel: NNaO3
InChi Key: VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (25)
  • (5)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (25)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)