Learn More
Natriumnitrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Natriumjodid, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 380 °C |
| Schmelzpunkt | 306 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5,5 bis 8 |
| Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
| Menge | 3 kg |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Formelmasse | 84,99 g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium nitrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.