Learn More
Natriumnitrat, 98+ %
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A12327.0E
Menge 2500g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11439443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.90 CHF
    70.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 12.25 CHF
    14% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Natriumnitrat wird bei der Herstellung von Düngemitteln, Salpetersäure, Pyrotechnik, Rauchbomben, Glas- und Keramiklack verwendet. In Kombination mit Bortrifluorid bildet es ein effizientes Reagenz für die Nitrierung aromatischer Verbindungen. Adsorption an Aluminiumoxid ist ein umweltfreundliches aromatisches Nitratierungsmittel. Weiter findet es Verwendung als Konservierungsmittel für Lebensmittel und als Feststofftreibstoff für Raketen. Es wird auch als Elektrolyt in einer Salzbrücke und als thermisches Speichermedium in Stromerzeugungssystemen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser, Ammoniak und Hydrazin. Löslich in Alkohol. Schwer löslich in Pyridin.
Hinweise
Natriumnitrat ist hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-99-4
84.994
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
Natrium;Nitrat
NNaO3
MFCD00011119
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
Spezifikation
Sodium nitrate
2500g
MFCD00011119
14,8647
Freely soluble in water,ammonia and hydrazine. Soluble in alcohol.Slightly soluble in pyridine.
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.994
CHEBI:63005
≥98%
Hygroscopic
7631-99-4
NNaO3
UN1498
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Natrium;Nitrat
24268
84.99
Odorless
2.26
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation