Beschreibung
Natriumsalicylat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 380 °C |
| Schmelzpunkt | 306 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5,5 bis 8 |
| Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
| Menge | 3 kg |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| IUPAC-Name | Natriumnitrat |
| Formelmasse | 84,99 g/mol |