Gesamtprotein-Testkits
Unsere Auswahl an Protein-Assay-Produkten umfasst Kits und Reagenzien, die zur einfachen Bestimmung der Proteinkonzentration in einer Probe nach Zelllyse, Reinigung oder Markierung entwickelt wurden. Das Sortiment umfasst BCA-, Lowry- und Bradford-Assay-Kits, Standards für Rinderserumalbumin (BSA) sowie Immunoassay-Kits.
Nützliche Links
Jetzt sparen – exklusive Angebote
Artikelnummer 10270014
Artikelnummer 9023018
Artikelnummer 18710094
Artikelnummer 10677904
Artikelnummer 18603810
Artikelnummer 10495944
Artikelnummer 200000331
Artikelnummer 10341664
Artikelnummer 10753505
Artikelnummer 11861345
Artikelnummer 15950513
Bestellung abschließen – tolle Angebote
Artikelnummer 11870104
Artikelnummer 11583100
Artikelnummer 6909043
Muss man haben
Artikelnummer 200000333
Artikelnummer 10495315
Artikelnummer 15398086
Artikelnummer 10404195
Artikelnummer 10750985
Artikelnummer 10177723
Artikelnummer 10760815
Häufig gestellte Fragen
Ein Gesamtprotein-Assay ist eine Labortechnik zur Messung der gesamten Proteinmenge in einer Probe. Diese Art von Assay wird häufig in der biochemischen und klinischen Forschung verwendet, um die Proteinkonzentration in verschiedenen biologischen Proben wie Blutserum, Zelllysaten oder Gewebehomogenaten zu bestimmen. Für Gesamtprotein-Assays können verschiedene Methoden verwendet werden, darunter:
- Biuret-Methode: Diese Methode basiert auf der Bildung eines violett gefärbten Komplexes, wenn Proteine mit Kupferionen in einer alkalischen Lösung reagieren. Die Intensität der Farbe, die spektrophotometrisch gemessen wird, ist proportional zur Proteinkonzentration
- Bradford-Assay: Diese Methode verwendet den Farbstoff Coomassie Brilliant Blue, der an Proteine bindet und eine Verschiebung des Absorptionsmaximums verursacht. Die Änderung der Absorption wird spektrophotometrisch gemessen und ist proportional zur Proteinkonzentration
- Lowry-Assay: Diese Methode kombiniert die Biuret-Reaktion mit der Reduktion des Folin-Ciocalteu-Reagenzes, was zu einer blauen Farbe führt, deren Intensität proportional zur Proteinkonzentration ist
- BCA-Assay (Bicinchoninsäure-Assay): Diese Methode basiert auf der Reduktion von Cu²⁺ zu Cu⁺ durch Proteine in einer alkalischen Umgebung, gefolgt von der Komplexbildung von Cu⁺ mit Bicinchoninsäure, wodurch eine violette Farbe entsteht. Die Intensität der Farbe wird spektrophotometrisch gemessen und ist proportional zur Proteinkonzentration
Jede Methode hat ihre eigenen Vorteile und Einschränkungen hinsichtlich Empfindlichkeit, Spezifität und Benutzerfreundlichkeit. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Experiments und der Art der zu analysierenden Probe ab.
Eine Alternative zum BCA-Assay ist der Bradford-Assay. Beide Assays werden häufig zur Bestimmung der Proteinkonzentration verwendet, basieren jedoch auf unterschiedlichen Prinzipien und haben jeweils eigene Vorteile und Einschränkungen.
Der Bradford-Assay verwendet den Farbstoff Coomassie Brilliant Blue, der an Proteine bindet, hauptsächlich über Argininreste, und eine Verschiebung des Absorptionsmaximums verursacht. Die resultierende Farbänderung kann spektrophotometrisch gemessen werden.
Vorteile:
- Schnell und einfach durchzuführen
- Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis niedriger Proteinkonzentrationen
- Geringere Beeinflussung durch gängige Laborreagenzien (z. B. Reduktionsmittel, Detergenzien)
Einschränkungen:
- Die Reaktion kann je nach Proteinzusammensetzung variieren (z. B. Arginingehalt)
- Geringerer linearer Bereich im Vergleich zu BCA- und Lowry-Assays
Der Bradford-Assay ist sehr empfindlich, während der BCA-Assay konsistentere Ergebnisse bei unterschiedlichen Proteinarten liefern kann. Der Bradford-Assay wird weniger durch bestimmte Chemikalien (z. B. Detergenzien) beeinflusst, die den BCA-Assay stören können. Der BCA-Assay weist in der Regel einen breiteren linearen Bereich auf als der Bradford-Assay.
Die Wahl zwischen dem BCA-Assay und seinen Alternativen hängt von den spezifischen Anforderungen des Experiments, der Art der Probe und dem Vorhandensein störender Substanzen ab.
Bei der Auswahl eines Gesamtprotein-Assay-Kits ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das Kit den spezifischen Anforderungen Ihres Experiments entspricht und zuverlässige Ergebnisse liefert. Hier sind fünf wichtige Kriterien:
1) Empfindlichkeit und Nachweisbereich:
Bestimmen Sie, ob der Assay die in Ihren Proben vorhandenen Proteinkonzentrationen nachweisen kann. Einige Assays sind empfindlicher als andere, was besonders bei Proben mit niedriger Proteinkonzentration wichtig ist. Stellen Sie sicher, dass der Assay einen geeigneten dynamischen Bereich besitzt, um die Proteinkonzentrationen genau zu messen, ohne dass eine übermäßige Verdünnung oder Konzentration erforderlich ist.
2) Probenkompatibilität:
Stellen Sie sicher, dass der Assay mit den von Ihnen zu analysierenden Probentypen kompatibel ist (z. B. Serum, Plasma, Zelllysate, Gewebehomogenate). Prüfen Sie, ob häufige Bestandteile Ihrer Proben (z. B. Detergenzien, Reduktionsmittel, Salze) den Assay beeinflussen könnten. Einige Assays sind gegenüber solchen Komponenten toleranter als andere.
3) Genauigkeit und Präzision:
Überprüfen Sie, ob der Assay genaue Messungen liefert, die mit bekannten Standards oder anderen validierten Methoden übereinstimmen. Berücksichtigen Sie die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Eine hohe Präzision ist entscheidend für zuverlässige und konsistente Daten, insbesondere beim Vergleich mehrerer Proben oder experimenteller Bedingungen.
4) Benutzerfreundlichkeit und Zeitaufwand:
Bewerten Sie die Komplexität des Assay-Protokolls. Einfachere, klar strukturierte Verfahren sparen Zeit und reduzieren das Risiko von Bedienfehlern. Berücksichtigen Sie die gesamte benötigte Zeit, von der Probenvorbereitung bis zur Datenerfassung. Schnellere Assays erhöhen den Durchsatz und die Effizienz im Labor.
5) Kosten:
Bewerten Sie die Kosten des Assay-Kits, einschließlich aller erforderlichen Reagenzien und Verbrauchsmaterialien. Stellen Sie die Kosten Ihrem Budget und der Anzahl der zu analysierenden Proben gegenüber.
Durch die sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren können Sie ein Gesamtprotein-Assay-Kit auswählen, das am besten zu Ihren experimentellen Anforderungen passt und genaue, zuverlässige Ergebnisse liefert.