Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Protein Assay Preparation Reagent Kit
Artikelnummer. 11861345 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11861345 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11861345 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 23215
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fällungsreagenzien zur Eliminierung störender Substanzen aus Proteinassay-Proben, um sie mit BCA- und Coomassie-Bradford-Assays kompatibel zu machen.
Das Compat-Able Protein Assay Preparation Set von Thermo Scientific™ eliminiert störende Substanzen aus Protein-Assay-Proben, um sie mit BCA- und Bradford-Assays kompatibel zu machen.
Die Compat-Able-Reagenzien entfernen Salze, Detergenzien, Reduktionsmittel und andere Substanzen aus Proteinproben, um Interferenzen mit Proteinassays zu vermeiden. Das Protokoll präzipiert selektiv das gesamte Protein und ermöglicht so die einfache Dekanierung und Entfernung der Nicht-Protein-Komponenten. Das gereinigte, ausgefällte Protein wird in Wasser erneut aufgelöst, sodass es für die genaue Bestimmung der Proteinkonzentration mittels standardmäßiger Proteinassay-Methoden bereit ist. Das Verfahren wird in weniger als 10 Minuten mit nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt. Das Compat-Able Preparation Set ist einzeln oder bequem im Paket mit dem Thermo Scientific Pierce BCA Protein Assay Kit oder dem Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus Protein Assay Kit erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • Eliminierung von Inkompatibilität – Entfernt nahezu alle Substanzen, die die kolorimetrischen Proteinassays beeinträchtigen: Salze, Detergenzien, Denaturierungsmittel, Reduktionsmittel und sogar IEF-Probenpuffer
  • Schnell und einfach – Bereiten Sie Proben in weniger als 10 Minuten in vier einfachen Schritten zu
  • Praktisch – Das Reagenzienset ist einfacher zu verwenden als selbstgemachte TCA- oder Aceton-Fällungsreagenzien, wodurch konsistentere Ergebnisse erzielt werden
  • Skalierbar – Die Mikrozentrifugenmethode lässt sich für spezielle Anforderungen einfach auf größere Zentrifugenröhrchen skalieren
  • Validiert – Getestet und in Verbindung mit BCA und Coomassie Plus Proteinassay-Kits angeboten; Protokoll integriert Kontroll- und Normalisierungsverfahren
Enthält:
Das Set enthält zwei abgefüllte Reagenzien (Reagenz 1 und Reagenz 2); vollständige Kits enthalten das Reagenzienset plus Komponenten des jeweiligen Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Vorbehandlung von bis zu 500 Proben
• 250 ml Compat-Able Proteinassay-Vorbereitungs-Reagenz 1
• 250 ml Compat-Able Proteinassay-Vorbereitungs-Reagenz 2
bei Raumtemperatur lagern
Beschreibung Compat-Able Reagenssatz zur Vorbereitung von Proteinassays
Assay BCA- oder Bradford-Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Compat-Able
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eliminierung von Inkompatibilität
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Compat-Able Protein Assay Preparation Reagent Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid