UserName
27318_Merch_P1_Product
Schutzärmel
Einweg- oder wiederverwendbare Kleidungsstücke, die das Handgelenk bis zum Oberarm bedecken, Schutzärmel sind dafür ausgelegt, vor Schnitten, Abschürfungen, Hitze, Verbrennungen, Chemikalien, Bakterien, biologischen Kontaminanten und anderen Verletzungen zu schützen
DuPont™ Tyvek™ 500 Ärmel
Speziell für die Verwendung mit Tyvek™-Bekleidung entwickelt. Die DuPont™ Tyvek™ 500 Ärmel bieten einen verbesserten Schutz für stärker exponierte Körperbereiche.
DuPont™ Tyvek 500 Sleeves
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Ärmel, doppelt verpackt
Gamma-sterilisiert mit eingefassten Innennähten
Bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und leichte Spritzer nicht gefährlicher Flüssigkeiten
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Sleeves, Sterile, Double Bagged
Ansell AlphaTec™ 4000 Überärmel, Modell 600
Ultraschallverschweißt für außergewöhnlichen Schutz
Leichtes mehrschichtiges Barrierematerial, das vor organischen und anorganischen Chemikalien schützt, einschließlich chemischer Kampfstoffe
Ansell AlphaTec™ 4000 Oversleeves, Ultrasonically Welded, Model 600
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Bestellung vervollständigen – Tolle Angebote
Chemikalienbeständige Handschuhe
Chemikalienbeständige Handschuhe für den Einsatz in Chemiewerken, der Petrochemie, Ölraffinerien, im Transport, in der Reinigung und Wartung. Geeignet für Entfettung, Lösungsmittel und gefährliche Flüssigkeiten.
Reinraumhandschuhe
Reinraumhandschuhe verhindern Partikelkontamination und erfüllen Standards für Pharma-, Medizinprodukte- und Biotech-Hersteller. Hergestellt aus Nitril, Naturkautschuk, PVC, Neopren oder Polyurethan.
Chemikalienbeständige Schutzoveralls
Einteilige Kleidungsstücke aus chemikalienbeständigen Materialien, die vor Flüssigkeitsspritzern, infektiösen Stoffen, radioaktiver Kontamination und statischer Elektrizität schützen.
FAQ
Insgesamt sind Schutzärmel als persönliche Schutzausrüstung (PSA) darauf ausgelegt, die Sicherheit und den Schutz von Arbeitnehmern zu erhöhen, indem das Risiko von Verletzungen und der Exposition gegenüber gefährlichen Bedingungen verringert wird.
• Schnittfeste Ärmel: Hergestellt aus Materialien wie Kevlar oder Dyneema, schützen diese Ärmel vor Schnitten und Abschürfungen und werden häufig in Branchen eingesetzt, in denen mit scharfen Werkzeugen oder Materialien gearbeitet wird.
• Hitzebeständige Ärmel: In der Regel aus Materialien wie Nomex oder aluminisierten Geweben gefertigt, schützen diese Ärmel vor Verbrennungen durch hohe Temperaturen und offene Flammen. Sie werden häufig beim Schweißen, in Gießereien und bei der Brandbekämpfung verwendet.
• Chemikalienbeständige Ärmel: Gefertigt aus Materialien wie Neopren, Nitril oder PVC, bieten diese Ärmel eine Barriere gegen gefährliche Chemikalien und werden in Laboren, der chemischen Verarbeitung und bei Reinigungsarbeiten eingesetzt.
• Biologische Schutzärmel: Oft aus Einwegmaterialien wie Polyethylen oder Polypropylen hergestellt, schützen diese Ärmel vor blutübertragenen Krankheitserregern und anderen biologischen Gefahren. Sie werden im Gesundheitswesen und in Laborumgebungen verwendet.
• Stoßfeste Ärmel: Ausgestattet mit Polsterungen oder verstärkten Materialien schützen diese Ärmel vor Stößen und stumpfen Verletzungen und werden im Bauwesen, in der Fertigung und in anderen anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eingesetzt.
Diese Schutzärmel sind darauf ausgelegt, spezifische Gefahren zu adressieren und einen angemessenen Schutz für verschiedene berufliche Tätigkeiten zu bieten.
Gamma-sterilisierte Ärmel sind Schutzärmel, die einer Gamma-Bestrahlung unterzogen wurden, um Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze zu eliminieren und so ihre Sterilität sicherzustellen. Bei diesem Sterilisationsverfahren werden die Ärmel Gammastrahlen – einer Form hochenergetischer Strahlung – ausgesetzt, wodurch die DNA von Kontaminanten effektiv zerstört wird.
Wie sie schützen:
• Mikrobieller Schutz: Gamma-sterilisierte Ärmel sind frei von Mikroorganismen und daher ideal für den Einsatz in sterilen Umgebungen wie medizinischen Einrichtungen, Laboren und Reinräumen. Sie helfen, Kontaminationen und Infektionen zu verhindern.
• Barriereschutz: Diese Ärmel bieten eine physische Barriere, die die Arme des Trägers vor der Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen schützt, einschließlich biologischer Agenzien und Chemikalien.
• Erhalt der Sterilität: Der Sterilisationsprozess stellt sicher, dass die Ärmel bis zu ihrer Verwendung steril bleiben. Sie werden in der Regel in versiegelten, sterilen Verpackungen geliefert, um die Sterilität bis zum Öffnen zu gewährleisten.
• Vielseitigkeit: Gamma-sterilisierte Ärmel können je nach erforderlichem Schutzniveau und Anwendung aus verschiedenen Materialien wie Polyethylen oder Polypropylen hergestellt werden.
Insgesamt sind gamma-sterilisierte Ärmel entscheidend für die Aufrechterhaltung steriler Bedingungen und den Schutz sowohl des Trägers als auch der Umgebung vor Kontamination und Infektionen.
Bei der Auswahl von Schutzärmeln als persönliche Schutzausrüstung (PSA) sollten die folgenden fünf Faktoren berücksichtigt werden:
  1. Material: Wählen Sie ein Material, das den spezifischen Gefahren entspricht, denen Sie ausgesetzt sind, z. B. schnittfeste Gewebe für scharfe Gegenstände, flammenhemmende Materialien für Hochtemperaturumgebungen oder chemikalienbeständige Materialien für den Umgang mit gefährlichen Stoffen.
  2. Komfort und Passform: Stellen Sie sicher, dass die Ärmel gut sitzen und auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen sind. Sie sollten die Bewegungsfreiheit nicht einschränken oder Unbehagen verursachen.
  3. Haltbarkeit: Bewerten Sie die Strapazierfähigkeit der Ärmel, um sicherzustellen, dass sie den Arbeitsbedingungen standhalten und einen langfristigen Schutz bieten.
  4. Konformität und Normen: Vergewissern Sie sich, dass die Ärmel den relevanten Sicherheitsstandards und Vorschriften Ihrer Branche oder Anwendung entsprechen.
  5. Pflegeleichtigkeit: Berücksichtigen Sie, wie einfach die Ärmel zu reinigen und zu pflegen sind. Einige Materialien erfordern spezielle Reinigungsmethoden oder haben Einschränkungen hinsichtlich der Wasch- oder Wiederverwendungshäufigkeit.
Durch die sorgfältige Bewertung dieser Faktoren können Sie Schutzärmel auswählen, die den erforderlichen Schutz bieten und gleichzeitig praktisch sowie komfortabel für den Träger sind.
Ressourcen und verwandte Informationen
Schutzlösungen für die pharmazeutische Industrie
Informationen zu verschiedenen Formen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) finden, einschließlich chemikalienbeständiger Schutzoveralls und Schutzärmel für unterschiedliche Anwendungen.
27318_Merch_P8_Doc1
Kontaminationskontrolle und kontrollierte Umgebungen
Alles rund um Reinräume. Nutzen Sie unser umfangreiches Sortiment an Produkten zur Kontaminationskontrolle für mehr Effizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
27318_Merch_P8_Doc2
DuPont Personal Protection – Allgemeiner Produktkatalog
Seit Jahrzehnten tragen Innovationen von DuPont dazu bei, unzählige Leben zu retten. Die Wissenschaftler von DuPont arbeiten unermüdlich daran, neue Materialien zu entwickeln, die zur Herstellung einer breiten Palette an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) verwendet werden.
DuPont Personal Protection General Product Catalog
Nach Marke einkaufen