Learn More
Uvex™ Schnittfester C500 Ärmel
Artikelnummer. p-7236927 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15327042 M 1 Stück
15317042 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15327042 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 6049107
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bamboo-TwinFlex™ Technologie sorgt für einen hohen Schnittschutz und hohe Abriebfestigkeit.Die seidige, weiche Bambusfaser erhöht den Komfort und die Feuchtigkeitsaufnahme.
  • Bamboo-TwinFlex™ Technologie sorgt für Schnittschutz und Abriebfestigkeit
  • Die Bambusfaser ist weich und seidig für mehr Komfort
  • Strickbündchen bieten eine sichere Passform
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Getränke-, Glas- und Metallindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Produkttyp Schnittfester Ärmel
Material Bambusviskose, HPPE, Polyamid
Farbe Grün
Sterilität Unsteril
Modell Standardhülle
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verschlusstyp Elastisch
Saumtyp Verbunden
Stulpenform Strick