Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Ärmel
Beschreibung
- Die Schnittwiderstandstechnologie von INTERCEPT™ bietet erstklassigen Schnittschutz und fühlt sich für den Arbeiter weich und kühl an.
- Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex™ Handschuh
- Erhältlich in drei Versionen: Extra breit, breit, schmal
Specifications
Specifications
| Größe | Schmal |
| Bauweise | Gestrickt |
| Produkttyp | Manschette |
| Material | HPPE-Garn |
| Farbe | Grau |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Beidhändig, HyFlex™11-280 |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Verschlusstyp | Elastisches Obermaterial mit Strickbündchen |
| Saumtyp | Nahtlos |
| Show More |