CAS RN 2245697-86-1
CAS RN 2245697-86-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC4-amine
PROTACs (Proteolysis Targeting Chimeras)
2