missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC4-amine

Artikelnummer. 18704579
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18704579

Marke: Tocris Bioscience 6469/25

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PROTACs (Proteolysis Targeting Chimeras)

Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC4-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a short alkyl linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 3

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PROTAC Toolbox
CAS 2245697-86-1
Synonym Thalidomide - linker 3
Menge 25 mg
Summenformel C19H22N4O6.HCl
Formelmasse 438.86
Reinheit 95%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt