Learn More
Thalidomide - linker 3, Tocris Biosciences™
PROTACs (Proteolysis Targeting Chimeras)
Marke: Tocris Bioscience 6469/25
Beschreibung
Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC4-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a short alkyl linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 3
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
| PROTAC Toolbox | |
| 2245697-86-1 | |
| Thalidomide - linker 3 | |
| 25 mg |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.