Learn More
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor
Der Z-VAD(OMe)-FMK-Inhibitor, der mit urheberrechtlich geschützter Technologie synthetisiert wird, ist zelldurchlässig und koppelt sich irreversibel an aktivierte Caspasen, um Apoptose zu blockieren.
384.78 CHF - 1431.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Produkttyp | Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor |
Molekulargewicht | 467,487 |
Form | Fest |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11404906
|
MP Biomedicals™
03FK00901 |
1 mg |
384.78 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11414906
|
MP Biomedicals™
03FK00903 |
3 mg |
916.90 CHF
3 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11424906
|
MP Biomedicals™
03FK00905 |
5 mg |
1431.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Z-VAD(OMe)-FMK ist ein irreversibler und zelldurchlässiger Breitspektrum-Caspase-Inhibitor. Es hat sich gezeigt, dass er durch verschiedene Reize (einschließlich Cycloheximid, Thapsigargin, Etoposid und Staurosporin) induzierte Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat T-Zellen und Apoptose in THP-Zellen hemmt.
Spezifikation
Weiß | |
Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor | |
Fest |
4 °C | |
467,487 |