Learn More
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor
Artikelnummer. 11404906 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
3 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404906 1 mg 1 Milligramm
11414906 3 mg 3 Milligramm
11424906 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404906 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 03FK00901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00 CHF
    377.13 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 18.87 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Z-VAD(OMe)-FMK-Inhibitor, der mit urheberrechtlich geschützter Technologie synthetisiert wird, ist zelldurchlässig und koppelt sich irreversibel an aktivierte Caspasen, um Apoptose zu blockieren.
Z-VAD(OMe)-FMK ist ein irreversibler und zelldurchlässiger Breitspektrum-Caspase-Inhibitor. Es hat sich gezeigt, dass er durch verschiedene Reize (einschließlich Cycloheximid, Thapsigargin, Etoposid und Staurosporin) induzierte Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat T-Zellen und Apoptose in THP-Zellen hemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge 1 mg
Produkttyp Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor
Molekulargewicht 467,487
Form Fest