Learn More
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor
Der Z-VAD(OMe)-FMK-Inhibitor, der mit urheberrechtlich geschützter Technologie synthetisiert wird, ist zelldurchlässig und koppelt sich irreversibel an aktivierte Caspasen, um Apoptose zu blockieren.
Marke: MP Biomedicals™ 03FK00903
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Z-VAD(OMe)-FMK ist ein irreversibler und zelldurchlässiger Breitspektrum-Caspase-Inhibitor. Es hat sich gezeigt, dass er durch verschiedene Reize (einschließlich Cycloheximid, Thapsigargin, Etoposid und Staurosporin) induzierte Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat T-Zellen und Apoptose in THP-Zellen hemmt.
Spezifikation
Weiß | |
3 mg | |
467,487 |
4 °C | |
Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor | |
Fest |