Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer mit Radialverzahnung
Der gezahnte PTFE-Pistill verteilt das Homogenat effizienter in den Mörserzylinder
341.00 CHF - 549.00 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12411461
|
DWK Life Sciences
357979 |
0,33 oz., 10 ml | 0,62 in. | 8.62 in. | 2,91 in. |
345.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11561305
|
DWK Life Sciences
357969 |
0,06 oz., 2 ml | 0,47 in. | 7,99 in. | 1,7 in. |
341.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12491451
|
DWK Life Sciences
357974 |
0,16 oz., 5 ml | 0,51 in. | 8.62 in. | 2,59 in. |
341.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12451461
|
DWK Life Sciences
357989 |
1,01 oz., 30 ml | 0,94 in. | 10,4 in. | 4,64 in. |
464.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12471461
|
DWK Life Sciences
357994 |
1.85 Oz., 55 ml | 1.18 Zoll | 10,4 in. | 5.1 Zoll |
549.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12431461
|
DWK Life Sciences
357984 |
0,5 oz., 15 ml | 0,74 in. | 8.62 in. | 3,3 in. |
398.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die Schleifer sind präzise mit vollständig austauschbaren Teilen konstruiert, was einen einfacheren Austausch von Teilen ermöglicht.
- Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Radial gezackter PTFE-Stößel
- Austauschbare Teile
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Der Abstand der Mahlkammer beträgt 0.004 Zoll bis 0.006 Zoll (0.1 bis0.15 mm). Die Tiefe der Einkerbungen ist 0.020 Zoll bis .025 Zoll. Der Durchmesser der Edelstahlwelle beträgt 0.25 Zoll (6.3 mm).
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE | |
Gewebemühle |