Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer mit Radialverzahnung
Artikelnummer. 11561305 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1.85 Oz., 55 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,47 in.
0,51 in.
0,62 in.
0,74 in.
0,94 in.
1.18 Zoll
Länge (angloamerikanisch):
7,99 in.
8.62 in.
10,4 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
1,7 in.
2,59 in.
2,91 in.
3,3 in.
4,64 in.
5.1 Zoll
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11561305
Marke: DWK Life Sciences 357969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der gezahnte PTFE-Pistill verteilt das Homogenat effizienter in den Mörserzylinder
Die Schleifer sind präzise mit vollständig austauschbaren Teilen konstruiert, was einen einfacheren Austausch von Teilen ermöglicht.
  • Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Radial gezackter PTFE-Stößel
  • Austauschbare Teile
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Der Abstand der Mahlkammer beträgt 0.004 Zoll bis 0.006 Zoll (0.1 bis0.15 mm). Die Tiefe der Einkerbungen ist 0.020 Zoll bis .025 Zoll. Der Durchmesser der Edelstahlwelle beträgt 0.25 Zoll (6.3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Welle 6,3mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Kapazität (metrisch) 2mL
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Gewebemühle
Länge (angloamerikanisch) 7,99 in.
Länge (metrisch) 203mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 1,7 in.
Länge (metrisch) Schlauch 45mm
Fassungsvermögen 0,06 oz., 2 ml