Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer mit Radialverzahnung
Artikelnummer. 12411461 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1.85 Oz., 55 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,47 in.
0,51 in.
0,62 in.
0,74 in.
0,94 in.
1.18 Zoll
Länge (angloamerikanisch):
7,99 in.
8.62 in.
10,4 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
1,7 in.
2,59 in.
2,91 in.
3,3 in.
4,64 in.
5.1 Zoll
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12411461
Marke: DWK Life Sciences 357979
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der gezahnte PTFE-Pistill verteilt das Homogenat effizienter in den Mörserzylinder
Die Schleifer sind präzise mit vollständig austauschbaren Teilen konstruiert, was einen einfacheren Austausch von Teilen ermöglicht.
  • Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Radial gezackter PTFE-Stößel
  • Austauschbare Teile
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Der Abstand der Mahlkammer beträgt 0.004 Zoll bis 0.006 Zoll (0.1 bis0.15 mm). Die Tiefe der Einkerbungen ist 0.020 Zoll bis .025 Zoll. Der Durchmesser der Edelstahlwelle beträgt 0.25 Zoll (6.3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0,33 oz.
Kapazität (metrisch) 10mL
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Gewebemühle
Länge (angloamerikanisch) 8.62 in.
Länge (metrisch) 219mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 2,91 in.
Länge (metrisch) Schlauch 74mm
Fassungsvermögen 0,33 oz., 10 ml