Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Kappen Artikelnummer.: 11794279
Verfügbar ab: 25-03-2026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Kappen
Artikelnummer. 11794279 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
500 ml, Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11794279
Marke: DWK Life Sciences 351486
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit abgesenktem Seitenarm und seitlichem Reinigungsstutzen.
  • Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Seitenarmgröße, 19 x 140 mm
  • Kappengrößen, 38 mm-430 (obere Kappe) und 20 mm-415 (Seitenarmkappe)
  • Die Kappen haben eine weiße Gummieinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Trübungsmessgerät oder Nephelometer
Enthält Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 14 cm
Gewindegröße 430
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Kappen >