Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kulturkolben mit Schikanen
Artikelnummer. 10181512
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10181512 250 ml 6 Stück
11720734 250 ml 1 Stück
11710734 125 ml 1 Stück
10769024 500 ml -
11730734 500 ml 1 Stück
11740734 1000 ml 1 Stück
10520403 1000 ml 6 Stück
10266872 2000 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10181512 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 25630250
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und Kultivierung und für gentechnische Verfahren
Für Fermentation, Züchtung und Kultivierung von Zellkulturen und gentechnische Verfahren
  • Der Schikaneboden verbessert Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und Gasaustausch
  • Halsaußendurchmesser: 25 mm (1 in.) für eine Größe von 125 ml; alle anderen mit Hals-Außendurchmesser: 38 mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Durchmesser (metrisch) Basis 82 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotary and Reciprocating Shakers
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 14,2 cm
Flaschenhalstyp Glatt feuerpoliert
Produkttyp Shaker Flask
Beschriftungsfläche Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated No
Mouth Style Rimmed
Sterilität Non-sterile
Bodenform Mit Schikanen
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlussgröße 38 mm
Menge 6 Ea.