Learn More
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen
Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
284.00 CHF - 424.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Längere kontrollierte Tropferspitze |
---|---|
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10410212
|
DWK Life Sciences
211630 |
3 ml | Naturfarben |
290.00 CHF
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11915152
|
DWK Life Sciences
211620 |
3 ml | Weiß |
284.00 CHF
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11708759
|
DWK Life Sciences
211631 |
6 ml | Naturfarben |
314.00 CHF
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10004173
|
DWK Life Sciences
211621 |
6 mL | Weiß |
315.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12422471
|
DWK Life Sciences
211622 |
7 mL | Weiß |
346.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10418341
|
DWK Life Sciences
211633 |
15 ml | Naturfarben |
345.00 CHF
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12432471
|
DWK Life Sciences
211623 |
15 ml | Weiß |
377.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10144814
|
DWK Life Sciences
211634 |
30 ml | Naturfarben |
383.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10414515
|
DWK Life Sciences
211624 |
30 ml | Weiß |
374.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10733057
|
DWK Life Sciences
211625 |
60 ml | Weiß |
402.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10285272
|
DWK Life Sciences
211635 |
60 ml | Naturfarben |
424.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
- Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
- Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
Spezifikation
Längere kontrollierte Tropferspitze | |
Ja | |
Polypropylen |
LDPE | |
Nicht autoklavierbar |