Learn More
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen
Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
Marke: DWK Life Sciences 211631
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
- Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
- Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
Spezifikation
6 ml (0.2 oz.) | |
0.2 oz. | |
0,66 in. | |
LDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
2,28 in. | |
13 bis 425 mm |
6 ml | |
Naturfarben | |
Längere kontrollierte Tropferspitze | |
Ja | |
58 mm | |
Polypropylen | |
17 mm |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Tropfflaschen aus LDPE mit verlängerten Tropfkontrollspitzen und Tropfspitzenkappen aus Polypropylen > 6 ml, naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur