Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen mit verlängerten LDPE-Tropfkontrollspitzen und Polypropylen-Kappen für die Tropfkontrollspitzen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Durchschnittliche Tropfengröße: 44 μl ±6 μl
- Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
- Erhältlich mit naturfarbenen oder weißen Spitzen, separat verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0,51 oz., 15 ml |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Enthält | Längere kontrollierte Tropferspitze |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | No |
| Öffnung | Narrow |
| Mehr anzeigen |