Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
55.00 CHF - 169.72 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussauskleidung | PTFE/Schaum |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12309839
|
DWK Life Sciences
W216929 |
125 ml |
220.00 CHF 169.72 CHF / 24 Stück Sparen 50.28 CHF 22% Rabatt |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
12319839
|
DWK Life Sciences
W216930 |
250 mL |
116.00 CHF 94.83 CHF / 24 Stück Sparen 21.17 CHF 18% Rabatt |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
12329839
|
DWK Life Sciences
W216931 |
500 mL |
129.00 CHF 104.22 CHF / 24 Stück Sparen 24.78 CHF 19% Rabatt |
Verfügbar ab: 15-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
12339839
|
DWK Life Sciences
W216932 |
2000 ml | ||||||||
10666453
|
DWK Life Sciences
W216933 |
4000 ml |
55.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
Beschreibung
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Durchsichtig | |
Weiß | |
Polypropylen |
Kalknatronglas | |
PTFE/Schaum | |
Schraubkappe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl