Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,11 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,23 Zoll |
| Verschlussauskleidung | PTFE/Schaum |
| Mehr anzeigen |