Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Artikelnummer. 12309839 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12309839
Marke: DWK Life Sciences W216929
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
  • Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,04 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 84 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Schaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe