Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Tear Cap
ohne Angabe
380.06 CHF - 390.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10552263
|
DWK Life Sciences
224208 |
1000/Karton |
390.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18445652
|
DWK Life Sciences
W224207 |
1000/Cs. |
380.06 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Große Auswahl an Farben und Ausführungen
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Aufreißverschluss wird komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann
- Aufreißdichtungen dienen als Manipulationsnachweis
Spezifikation
Rot | |
Aluminium | |
1000/Karton |