Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Tear Cap
ohne Angabe
Marke:  DWK Life Sciences 224208
370.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.36080kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10552263
  • 390.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Große Auswahl an Farben und Ausführungen
  • In naturfarben, rot, blau und grün
  • Aufreißverschluss wird komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann
  • Aufreißdichtungen dienen als Manipulationsnachweis
Spezifikation
Spezifikation
Rot
1000/Karton
20 mm
Aluminium
Abnehmbarer Klappdeckel