Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Tear Cap
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Große Auswahl an Farben und Ausführungen
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Aufreißverschluss wird komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann
- Aufreißdichtungen dienen als Manipulationsnachweis
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000/Cs. |
| Typ | Flip-Kappe zum Abreißen |
| Verschlussgröße | 13 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering