Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
74.60 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für GC/MS-Anwendungen |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe (Dichtung) | Farbe | Material (Auskleidung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe (Dichtung) | Farbe | Material (Auskleidung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12454861
|
DWK Life Sciences
W225152-0301 |
Schwarz | Schwarz | PTFE/Silikon/PTFE | 100/Packung |
109.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12424861
|
DWK Life Sciences
W225152-0205 |
Gelb | Gelb | PTFE/Silikon | 100/Packung |
93.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12484851
|
DWK Life Sciences
W225152-02 |
Naturfarben | Naturfarben | PTFE/Silikon | 100 Karton |
93.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12494851
|
DWK Life Sciences
W225152-0201 |
Schwarz | Schwarz | PTFE/Silikon | 100/Packung |
93.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12414871
|
DWK Life Sciences
W225152-0801 |
Schwarz | Schwarz | PTFE/Silikon | 100/Packung |
128.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12404871
|
DWK Life Sciences
W225152-08 |
Naturfarben | Naturfarben | PTFE/Silikon | 100/Packung |
128.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12494861
|
DWK Life Sciences
W225152-0601 |
Schwarz | Schwarz | PTFE | 100/Packung |
74.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12484861
|
DWK Life Sciences
W225152-06 |
Naturfarben | Naturfarben | PTFE | 100/Packung |
74.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12414861
|
DWK Life Sciences
W225152-0204 |
Blau | Blau | PTFE/Silikon | 100/Packung |
93.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12444861
|
DWK Life Sciences
W225152-03 |
Naturfarben | Naturfarben | PTFE/Silikon/PTFE | 100/Packung |
109.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12434861
|
DWK Life Sciences
W225152-0207 |
Grün | Grün | PTFE/Silikon | 100/Packung |
93.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- 12 x 32mm (0.47 x 1.26 in.) vial
- ABC 9mm (0.35 in.) screw thread finish
- Color: Amber
- Capacity: 1.8mL (0.06 oz.)
Spezifikation
12 mm | |
Für GC/MS-Anwendungen | |
Polypropylen | |
32 mm |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Schraubverschluss | |
9 mm |