Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marke: DWK Life Sciences W225152-03
98.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36290kg
Beschreibung
- Fläschchen mit 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 in.)
- ABC 9 mm (0,35 in.)-Schraubgewindeausführung
- Farbe: Braun
- Fassungsvermögen: 1,8 ml (0,06 oz.)
Spezifikation
Naturfarben | |
Naturfarben | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Schraubverschluss | |
100/Packung |
PTFE/Silikon/PTFE | |
12 mm | |
Für GC/MS-Anwendungen | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm |