Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Schwarz
Vorgeschlitzt:
No
Yes
Farbe (Dichtung):
Rot
Rot/Weiß
Rot/Weiß, vorgeschlitzt
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Fläschchen mit 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 in.)
- ABC 9 mm (0,35 in.)-Schraubgewindeausführung
- Farbe: Braun
- Fassungsvermögen: 1,8 ml (0,06 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Rot/Weiß |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon/PTFE |
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für GC/MS-Anwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |